accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3NH2NNNH2OCH3

CAS RN 6981-18-6

IUPAC Nombre: 5-[(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
Sinónimos: 5-[(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
Peso molecular (g/mol): 274.32
Fórmula molecular: C14H18N4O2
InChi Key: KEEYRKYKLYARHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(C)=C(CC2=CN=C(N)N=C2N)C=C1OC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados