Learn More
Ormetoprim 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323631 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323631 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15745000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ormetoprim
CAS 6981-18-6
Nombres de analitos o componentes Ormetoprim
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 N4 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N4O2/c1-8-4-11(19-2)12(20-3)6-9(8)5-10-7-17-14(16)18-13(10)15/h4,6-7H,5H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(C)c(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Nombre IUPAC 5-[(4,5-dimetoxi-2-metilfenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 274.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.143 g/mol