Learn More
Ormetoprim, TRC
Código de producto. 30416534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30416534 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30416534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6868001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ormetoprim
CAS 6981-18-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H18 N4 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4-Diamino-5-(4,5-dimethoxy-2-methylbenzyl)pyrimidine, Ormethoprim
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N4O2/c1-8-4-11(19-2)12(20-3)6-9(8)5-10-7-17-14(16)18-13(10)15/h4,6-7H,5H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(C)c(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Nombre IUPAC 5-[(4,5-dimetoxi-2-metilfenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 274.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.143
Porcentaje de pureza >95