CAS RN 69770-45-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Flumethrin, TRC
CAS: 69770-45-2 Fórmula molecular: C28 H22 Cl2 F N O3 Peso molecular (g/mol): 510.38 Sinónimo: 3-[2-Chloro-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl ester,Bayticol,Bayticol Pour-on,Bayvarol,FCR 2769,Flumethrin Nombre IUPAC: [ciano-(4-fluoro-3-fenoxifenil)metilo] 3-[2-cloro-2-(4-clorofenil)etenoilo]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato SMILES: CC1(C)C(C=C(Cl)c2ccc(Cl)cc2)C1C(=O)OC(C#N)c3ccc(F)c(Oc4ccccc4)c3