Learn More
Flumethrin, TRC
Código de producto. 30138758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138758 10 g 10 g
30040478 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF45505010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69770-45-2
Fórmula molecular C28 H22 Cl2 F N O3
Peso molecular (g/mol) 510.38
Sinónimo 3-[2-Chloro-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl ester, Bayticol, Bayticol Pour-on, Bayvarol, FCR 2769, Flumethrin
Nombre IUPAC [ciano-(4-fluoro-3-fenoxifenil)metilo] 3-[2-cloro-2-(4-clorofenil)etenoilo]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)c2ccc(Cl)cc2)C1C(=O)OC(C#N)c3ccc(F)c(Oc4ccccc4)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumethrin
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H22Cl2FNO3/c1-28(2)21(15-22(30)17-8-11-19(29)12-9-17)26(28)27(33)35-25(16-32)18-10-13-23(31)24(14-18)34-20-6-4-3-5-7-20/h3-15,21,25-26H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.0961