CAS RN 69725-01-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Monoisodecilo ftalato, TRC
CAS: 69725-01-5 Fórmula molecular: C18 H26 O4 Peso molecular (g/mol): 306.4 Sinónimo: 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monoisodecyl Ester,Phthalic Acid Isodecyl Ester Nombre IUPAC: 2-(8-metilnonoxicarbonil)ácido benzoico SMILES: OC(C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCCC(C)C)=O)=O