Learn More
Monoisodecyl Phthalate, TRC
Código de producto. 30132447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132447 25 mg 25 miligramos
30003688 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM54790525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69725-01-5
Fórmula molecular C18 H26 O4
Peso molecular (g/mol) 306.4
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monoisodecyl Ester, Phthalic Acid Isodecyl Ester
Nombre IUPAC 2-(8-methylnonoxycarbonyl)benzoic acid
SMILES OC(C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCCC(C)C)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monoisodecyl Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O4/c1-14(2)10-6-4-3-5-9-13-22-18(21)16-12-8-7-11-15(16)17(19)20/h7-8,11-12,14H,3-6,9-10,13H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1831
Porcentaje de pureza >95%