accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHOH

CAS RN 69617-84-1

IUPAC Nombre: 4-(3-hydroxybutyl)phenol
Sinónimos: rhododendrol
Peso molecular (g/mol): 166.22
Fórmula molecular: C10H14O2
InChi Key: SFUCGABQOMYVJW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)CCC1=CC=C(O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados