Learn More
rac-Rododendro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Rhododendrol |
| CAS | 69617-84-1 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanol','4-hydroxy-α-methyl-, 4-Hydroxy-α-methylbenzenepropanol, (±)-Rhododendrol, 4-(3-Hydroxybutyl)phenol, 4-(4-Hydroxyphenyl)-butan-2-ol, 4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanol, Betulegenol, Frambinol, NSC 40514, Rhododenol, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanol, rac-Rhododendrol, Raspberry alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,11-12H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)CCc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-hidroxibutil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 166.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0994 |