accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOIOHO

CAS RN 6937-34-4

IUPAC Nombre: 3-iodobenzene-1,2-dicarboxylic acid
Sinónimos: 3-iodobenzene-1,2-dicarboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 292.03
Fórmula molecular: C8H5IO4
InChi Key: HNPVERUJGFNNRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=CC(I)=C1C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados