Learn More
Ácido 3-yodoftálico, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodophthalic acid |
| CAS | 6937-34-4 |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula molecular | C8H5IO4 |
| Fórmula lineal | IC6H3(CO2H)2 |
| Número MDL | MFCD00275568 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-iodobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 3-iodo, maybridge1_008994, 3-iodo-phthalic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-iodo |
| Show More |