accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3OONFFF

CAS RN 69335-90-6

IUPAC Nombre: methyl 2-(4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenoxy)propanoate
Sinónimos: methyl 2-(4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenoxy)propanoate
Peso molecular (g/mol): 341.29
Fórmula molecular: C16H14F3NO4
InChi Key: IAUMNRCGDHLAMJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C(C)OC1=CC=C(OC2=CC=C(C=N2)C(F)(F)F)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados