Learn More
Fluazifop-metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluazifop-methyl |
| CAS | 69335-90-6 |
| Fórmula molecular | C16 H14 F3 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Fluazifop methyl ester, SL 236, Fluazifop-methyl, Fluazifop Methyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14F3NO4/c1-10(15(21)22-2)23-12-4-6-13(7-5-12)24-14-8-3-11(9-20-14)16(17,18)19/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxifenoxi]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 341.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.0875 |