accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHONH3CCH3CH3HCl

CAS RN 6920-35-0

IUPAC Nombre: [3-carboxy-2-(hexanoyloxy)propyl]trimethylazanium hydrochloride
Sinónimos: [3-carboxy-2-(hexanoyloxy)propyl]trimethylazanium hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 296.81
Fórmula molecular: C13H27ClNO4
InChi Key: DTHGTKVOSRYXOK-UHFFFAOYNA-O
SMILES: Cl.CCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados