Learn More
(±)-Cloruro de hexanoilcarnitina, TRC
Código de producto. 30395560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395560 2.5 mg
30394061 1 mg
30388827 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2965652.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6920-35-0
Fórmula molecular C13H26NO4+ • Cl-
Peso molecular (g/mol) 260.353545
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-, chloride (1:1) (ACI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-, chloride (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-, chloride, (±)- (ZCI), Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, hexanoate, (±)- (8CI), Hexanoic acid, ester with (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, (±)- (8CI), (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride hexanoate, Hexanoyl carnitine hydrochloride, Hexanoyl-DL-carnitine hydrochloride, Hexanoylcarnitine chloride, 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-1-propanaminium chloride
SMILES O=C(OC(C[N+](C)(C)C)CC(O)=O)CCCCC.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Hexanoylcarnitine Chloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H25NO4.ClH/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4;/h11H,5-10H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.155