CAS RN 6908-41-4
IUPAC Nombre:
methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
Sinónimos:
methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
Peso molecular (g/mol):
166.18
Fórmula molecular:
C9H10O3
InChi Key:
VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=CC=C(CO)C=C1
1
–
2
de
2
resultados
2
(4-Hidroximetil)benzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6908-41-4 Fórmula molecular: C9H10O3 Peso molecular (g/mol): 166.176 Número MDL: MFCD00009984 Clave InChI: VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: methyl 4-hydroxymethyl benzoate,benzoic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester,4-carbomethoxybenzyl alcohol,4-hydroxymethyl benzoic acid methyl ester,methyl p-hydroxymethyl benzoate,acmc-209o5w,methyl p-hydroxymethylbenzoate,methyl-4-hydroxymethylbenzoate,p-methoxycarbonylbenzyl alcohol PubChem CID: 81325 Nombre IUPAC: 4-(hidroximetil)benzoato de metilo SMILES: COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CO