Learn More
(4-Hidroximetil)benzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485137 25 g 25 g
11475137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22564.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6908-41-4 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6908-41-4
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00009984
Clave InChI VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl benzoic acid methyl ester, methyl p-hydroxymethyl benzoate, acmc-209o5w, methyl p-hydroxymethylbenzoate, methyl-4-hydroxymethylbenzoate, p-methoxycarbonylbenzyl alcohol
PubChem CID 81325
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (4-hydroxymethyl)benzoate
Punto de fusión 46°C to 52°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%