Learn More
4-(Hidroximetil)benzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
10g; frasco de vidrio
Código de producto.
10071711 10g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10071711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330840100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6908-41-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
Nombre de nota 98%
CAS 6908-41-4
Punto de fusión 45°C to 50°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H10O3
Número MDL MFCD00009984
Cantidad 10 g
Sinónimo methyl 4-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl benzoic acid methyl ester, methyl p-hydroxymethyl benzoate, acmc-209o5w, methyl p-hydroxymethylbenzoate, methyl-4-hydroxymethylbenzoate, p-methoxycarbonylbenzyl alcohol
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water
Clave InChI VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CO
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 166.18
PubChem CID 81325
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cistales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.