accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 690634-80-1

IUPAC Nombre: 4-methyl-1-(piperidine-2-carbonyl)piperidine hydrochloride
Sinónimos: 4-methyl-1-(piperidine-2-carbonyl)piperidine hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 246.78
Fórmula molecular: C12H23ClN2O
InChi Key: ITPHYLQZNJAUDV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC1CCN(CC1)C(=O)C1CCCCN1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados