Learn More
Clorhidrato de (4-metilpiperidino)(2-piperidinil)metanona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10593633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10593633 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10593633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01177DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methylpiperidino)(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
CAS 690634-80-1
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H23ClN2O
Número MDL MFCD06407988
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methylpiperidino 2-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-methyl-1-piperidinyl 2-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-methyl-1-piperidine-2-carbonyl piperidine hydrochloride, 4-methylpiperidin-1-yl piperidin-2-yl methanone hydrochloride, 4-methylpiperidyl 2-piperidyl ketone, chloride, 4-methylpiperidin-1-yl-piperidin-2-ylmethanone hydrochloride, 4-methylpiperidin-1-yl piperidin-2-yl methanone-hydrogen chloride 1/1
Clave InChI ITPHYLQZNJAUDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCN(CC1)C(=O)C2CCCCN2.Cl
Nombre IUPAC (4-metilpiperidin-1-il)-piperidin-2-ilmetanona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 246.779
PubChem CID 2794697
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.78
Porcentaje de pureza 95%