accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 690632-07-6

IUPAC Nombre: 1-methyl-4-(piperidine-3-carbonyl)piperazine dihydrochloride
Sinónimos: 1-methyl-4-(piperidine-3-carbonyl)piperazine dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 284.23
Fórmula molecular: C11H23Cl2N3O
InChi Key: RLSOTIZPTQYRRZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.CN1CCN(CC1)C(=O)C1CCCNC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados