Learn More
Dihidrocloruro de (4-metilpiperazino)(3-piperidinil)metanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10063972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10063972 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10063972 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01168DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methylpiperazino)(3-piperidinyl)methanone dihydrochloride
CAS 690632-07-6
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H23Cl2N3O
Envase Frasco de vidrio ámbar
Número MDL MFCD05865123
Sinónimo 4-methylpiperazino 3-piperidinyl methanone dihydrochloride, 1-methyl-4-piperidine-3-carbonyl piperazine dihydrochloride, 4-methylpiperazin-1-yl piperidin-3-yl methanone dihydrochloride, 4-methylpiperazin-1-yl-piperidin-3-ylmethanone dihydrochloride, 4-methyl-piperazin-1-yl-piperidin-3-yl-methanone dihydrochloride, 4-methylpiperazin-1-yl piperidin-3-yl methanone-hydrogen chloride 1/2
Clave InChI RLSOTIZPTQYRRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)C2CCCNC2.Cl.Cl
Nombre IUPAC (4-metilpiperazina-1-il)-piperidina-3-ilmetanona;dihidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 284.225
Cantidad 1 g
PubChem CID 2794686
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.23
Porcentaje de pureza 97%