CAS RN 690211-36-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(2R,5R)-1-Bencil 2-Metil 5-(but-3-en-1-il)pirrolidina-1,2-dicarboxilato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2R,5R)-1-Bencil 2-Metil 5-(but-3-en-1-il)pirrolidina-1,2-dicarboxilato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(2R,5R)-1-Bencil 2-Metil 5-(but-3-en-1-il)pirrolidina-1,2-dicarboxilato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.