Learn More
(2R,5R)-1-Bencil 2-Metil 5-(but-3-en-1-il)pirrolidina-1,2-dicarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,5R)-1-Benzyl 2-Methyl 5-(but-3-en-1-yl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| CAS | 690211-36-0 |
| Fórmula molecular | C18H23NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO4/c1-3-4-10-15-11-12-16(17(20)22-2)19(15)18(21)23-13-14-8-6-5-7-9-14/h3,5-9,15-16H,1,4,10-13H2,2H3/t15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1CC[C@@H](CCC=C)N1C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-O-bencil 2-O-metil (2R,5R)-5-but-3-enilpirrolidina-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 317.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.1627 |