CAS RN 69002-84-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Hidroxi Diclofenaco, TRC
CAS: 69002-84-2 Fórmula molecular: C14 H11 Cl2 N O3 Peso molecular (g/mol): 312.15 Sinónimo: Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-5-hydroxy-,2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-hydroxybenzeneacetic acid,5-Hydroxydiclofenac,5-Hydroxy Diclofenac Nombre IUPAC: 2-[2-(2,6-dicloroanilino)-5-hidroxifenilacético SMILES: OC(=O)Cc1cc(O)ccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl