Learn More
5-Hidroxi Diclofenaco, TRC
Código de producto. 30012653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012653 5 mg 5 miligramos
30009567 1 mg 1 miligramo
30011403 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8252305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69002-84-2
Fórmula molecular C14 H11 Cl2 N O3
Peso molecular (g/mol) 312.15
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-5-hydroxy-, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-hydroxybenzeneacetic acid, 5-Hydroxydiclofenac, 5-Hydroxy Diclofenac
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dicloroanilino)-5-hidroxifenilacético
SMILES OC(=O)Cc1cc(O)ccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Diclofenac
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-2-1-3-11(16)14(10)17-12-5-4-9(18)6-8(12)7-13(19)20/h1-6,17-18H,7H2,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.0116
Porcentaje de pureza >95%