CAS RN 68941-98-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Timina-d3, TRC
CAS: 68941-98-0 Fórmula molecular: C5 2H3 H3 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 129.13 Sinónimo: 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-(methyl-d3)- (9CI),Thymine-d3,5-(Methyl-d3)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione,Thymine-D3 (methyl-D3),Thymine-α,α,α-d3 Nombre IUPAC: 5-(trideuteriometil)-1H-pirimidina-2,4-diona SMILES: [2H]C([2H])([2H])C1=CNC(=O)NC1=O