Learn More
Timina-d3, TRC
Código de producto. 30452591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452591 10 mg -
30451403 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30452591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT41215210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68941-98-0
Fórmula molecular C5 2H3 H3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 129.13
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-(methyl-d3)- (9CI), Thymine-d3, 5-(Methyl-d3)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Thymine-D3 (methyl-D3), Thymine-α,α,α-d3
Nombre IUPAC 5-(trideuteriometil)-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymine, methyl-D3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0618