CAS RN 6884-89-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Sal disódica del 5-aminoimidazol-4-carboxamida-1-beta-D-ribofuranosil 5'-monofosfato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal disódica del 5-aminoimidazol-4-carboxamida-1-beta-D-ribofuranosil 5'-monofosfato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.