Learn More
Sal disódica del 5-aminoimidazol-4-carboxamida-1-beta-D-ribofuranosil 5'-monofosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-Ribofuranosyl 5'-Monophosphate Disodium Salt |
| CAS | 6884-89-5 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N4 Na2 O8 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5(4)-Amino-4(5)-imidazolecarboxamide Riboside 5'-Phosphoric Acid Disodium Salt, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(5-Amino-4-carbamoyl-1H-imidazol-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N4O8P.2Na/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19;;/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1 |
| SMILES | NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O[Na])O[Na])[C@@H](O)[C@H]2O)c1N |
| Nombre IUPAC | [[(2R,3S,4R,5R)-5-(5-amino-4-carbamoilimidazol-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-sodiooxifosforil]oxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 382.175 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.027 |