CAS RN 68801-01-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-(4'-Carboxilideno)alcanfor, TRC
CAS: 68801-01-4 Fórmula molecular: C18H20O3 Peso molecular (g/mol): 284.35 Sinónimo: 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzoic Acid Nombre IUPAC: 4-[(Z)-(4,7,7-trimetil-3-oxo-2-biciclo[2.2.1]heptanilideno)ácido metil]benzoico SMILES: CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)/C/2=C\c3ccc(cc3)C(=O)O