Learn More
3-(4'-Carboxilideno)alcanfor, TRC
Código de producto. 30364888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364888 1 g 1 g
30349910 500 mg -
30351088 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1778061G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68801-01-4
Fórmula molecular C18H20O3
Peso molecular (g/mol) 284.35
Sinónimo 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzoic Acid
Nombre IUPAC 4-[(Z)-(4,7,7-trimetil-3-oxo-2-biciclo[2.2.1]heptanilideno)ácido metil]benzoico
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)/C/2=C\c3ccc(cc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4'-Carboxybenzylidene)camphor
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O3/c1-17(2)14-8-9-18(17,3)15(19)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)16(20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,20,21)/b13-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1412