CAS RN 68782-95-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
o,m,p-Mezcla de isopropilfenil fenil fosfato (1:1:1), TRC
CAS: 68782-95-6 Fórmula molecular: C12 H11 O4 P . C4 H10 Peso molecular (g/mol): 308.309 Nombre IUPAC: fosfato de hidrogeno difenilo; 2-metilpropano SMILES: CC(C)C.OP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2