Learn More
o,m,p-Mezcla de isopropilfenil fenil fosfato (1:1:1), TRC
Código de producto. 30408101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408101 5 mg
30397749 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8730205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68782-95-6
Fórmula molecular C12 H11 O4 P . C4 H10
Peso molecular (g/mol) 308.309
Nombre IUPAC fosfato de hidrogeno difenilo; 2-metilpropano
SMILES CC(C)C.OP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o,m,p-Isopropylphenyl Phenyl Phosphate Mixture (1:1:1)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11O4P.C4H10/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12;1-4(2)3/h1-10H,(H,13,14);4H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.118