accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 68767-14-6

IUPAC Nombre: 2-{4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl}propanoic acid
Sinónimos: loxoprofen 洛索洛芬
Peso molecular (g/mol): 246.31
Fórmula molecular: C15H18O3
InChi Key: YMBXTVYHTMGZDW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C(O)=O)C1=CC=C(CC2CCCC2=O)C=C1
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (4)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados