Learn More
Loxoprofeno, TRC
Código de producto. 17962125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962125 1 g 1 g
17901175 25 mg 25 miligramos
17952085 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4729051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68767-14-6
Fórmula molecular C15 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 246.3
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentan-1-yl)methyl]phenyl]propionic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionic acid, Loxoprofen
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[(2-oxociclopentil)metil]fenil]propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loxoprofen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1256
Porcentaje de pureza >95%