Learn More
Loxoprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16498528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498528 10 mg 10 miligramos
16494397 50 mg 50 miligramos
16461426 200 mg 200 miligramos
16428376 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0578
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Loxoprofen is a non-steroidal, orally active anti-inflammatory agent with analgesic and anti-pyretic properties. Loxoprofen is a nonselective COX inhibitor with IC50s of 6.5 and 13.5 μM for COX-1 and COX-2, respectively. Loxoprofen can reduce atherosclerosis and shows antitumor activity.
Loxoprofen is a non-steroidal, orally active anti-inflammatory agent with analgesic and anti-pyretic properties. Loxoprofen is a nonselective COX inhibitor with IC50s of 6.5 and 13.5 μM for COX-1 and COX-2, respectively. Loxoprofen can reduce atherosclerosis and shows antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loxoprofen
Forma física Solid
CAS 68767-14-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
SMILES O=C1C(CCC1)CC2=CC=C(C(C)C(O)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 246.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Porcentaje de pureza 99.76%