CAS RN 6856-28-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Acetato de 6alfa-hidroxinoretisterona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
6Alfa-Hidroxi-Acetato de Noretindrona, TRC
CAS: 6856-28-6 Fórmula molecular: C22 H28 O4 Peso molecular (g/mol): 356.46 Sinónimo: 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate Nombre IUPAC: [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-6-hidroxi-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] acetato SMILES: CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C