Learn More
6Alfa-Hidroxi-Acetato de Noretindrona, TRC
Código de producto. 30137811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137811 10 mg 10 miligramos
30040416 5 mg 5 miligramos
30040356 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH75003010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6856-28-6
Fórmula molecular C22 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 356.46
Sinónimo 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate
Nombre IUPAC [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-6-hidroxi-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19-20,25H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1988