Learn More
Acetato de 6alfa-hidroxinoretisterona, Mikromol™
Descripción
Acetato de 6alfa-hidroxinoretisterona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate |
| CAS | 6856-28-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H28 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19-20,25H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| Nombre IUPAC | [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-6-hidroxi-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Mostrar más |