CAS RN 685561-26-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-[2,2,2-trifluoro-1-[4-(fenilmetoxi)fenil]-1-(trifluorometil)etil]-fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-[2,2,2-trifluoro-1-[4-(fenilmetoxi)fenil]-1-(trifluorometil)etil]-fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.