Learn More
4-[2,2,2-trifluoro-1-[4-(fenilmetoxi)fenil]-1-(trifluorometil)etil]-fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2,2,2-Trifluoro-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-(trifluoromethyl)ethyl]-phenol |
| CAS | 685561-26-6 |
| Fórmula molecular | C22H16F6O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H16F6O2/c23-21(24,25)20(22(26,27)28,16-6-10-18(29)11-7-16)17-8-12-19(13-9-17)30-14-15-4-2-1-3-5-15/h1-13,29H,14H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-fenilmetoxifenil)propan-2-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 426.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.1054 |