CAS RN 68391-32-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Cloruro de 8-((4-amino-3-nitrofenil)diazenil)-7-hidroxi-N,N,N-trimetilnaftalen-2-aminio (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Cloruro de 8-((4-amino-3-nitrofenil)diazenil)-7-hidroxi-N,N,N-trimetilnaftalen-2-aminio (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.