Learn More
Cloruro de 8-((4-amino-3-nitrofenil)diazenil)-7-hidroxi-N,N,N-trimetilnaftalen-2-aminio (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-((4-Amino-3-nitrophenyl)diazenyl)-7-hydroxy-N,N,N-trimethylnaphthalen-2-aminium Chloride (Technical Grade) |
| CAS | 68391-32-2 |
| Fórmula molecular | C19H20N5O3 . Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 8-[(4-Amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-2-naphthalenaminium Chloride, Basic brown 17, 8-[2-(4-Amino-3-nitrophenyl)diazenyl]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-2-naphthalenaminium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N5O3.ClH/c1-24(2,3)14-7-4-12-5-9-18(25)19(15(12)11-14)22-21-13-6-8-16(20)17(10-13)23(26)27;/h4-11H,1-3H3,(H2-,20,21,22,25);1H |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccc2ccc(O)c(N=Nc3ccc(N)c(c3)[N+](=O)[O-])c2c1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [8-[(E)-(4-amino-3-nitrofenil)diazenil]-7-hidroxinaftalen-2-il]-trimetilazanio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.1255 |