CAS RN 68337-15-5
IUPAC Nombre:
4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenol
Sinónimos:
4-(1,2,4-triazol-1-yl)phenol
Peso molecular (g/mol):
161.16
Fórmula molecular:
C8H7N3O
InChi Key:
ZOPIBCDDKMAEII-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC=C(C=C1)N1C=NC=N1
1
–
3
de
3
resultados
1
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-il)fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-il)fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-il)fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.