Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-il)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenol |
| CAS | 68337-15-5 |
| Fórmula molecular | C8H7N3O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N3O/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-6-9-5-10-11/h1-6,12H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)n2cncn2 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,2,4-triazol-1-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0589 |