accessibility menu, dialog, popup

UserName

OSSNONOO

CAS RN 68181-17-9

IUPAC Nombre: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propanoate
Sinónimos: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propanoate
Peso molecular (g/mol): 312.36
Fórmula molecular: C12H12N2O4S2
InChi Key: JWDFQMWEFLOOED-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(CCSSC1=CC=CC=N1)ON1C(=O)CCC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (5)