Learn More
Éster N-succinimidílico del ácido 3-(2-piridilditio)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 68181-17-9 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 O4 S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | SPDP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O4S2/c15-10-4-5-11(16)14(10)18-12(17)6-8-19-20-9-3-1-2-7-13-9/h1-3,7H,4-6,8H2 |
| SMILES | O=C(CCSSc1ccccn1)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nombre IUPAC | 3-(piridin-2-ildisulfanil)propanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 312.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.0238 |