Learn More
SPDP, MedChemExpress
Código de producto. 16494256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494256 100 mg 100 miligramos
16472848 10 mg 10 miligramos
16471516 500 mg 500 miligramos
16440906 200 mg 200 miligramos
16439506 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100216
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress SPDP (SPDP Crosslinker) is a short-chain crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via NHS-ester and pyridyldithiol reactive groups that form cleavable (reducible) disulfide bonds with cysteine sulfhydryls. It is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugates (ADCs).
SPDP (SPDP Crosslinker) is a short-chain crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via NHS-ester and pyridyldithiol reactive groups that form cleavable (reducible) disulfide bonds with cysteine sulfhydryls. It is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugates (ADCs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SPDP
CAS 68181-17-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12N2O4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo SPDP Crosslinker
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (496.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCSSC2=NC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 312.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.36
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid