accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 68077-26-9

IUPAC Nombre: 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Sinónimos: 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 268.65
Fórmula molecular: C12H8ClFNO3
InChi Key: WNNSMMJBBOPPOT-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)C2=CC(F)=C(Cl)C=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados